1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2473-1G
P2473-5G
TCIAP2473-1GEA
71
EUR
TCIAP2473-1G
TCIAP2473-5G
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₁₀H₈N₂O |
Número MDL:
MFCD02179568 Núm. CAS: 54605-72-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |