PD-0173074 ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
P2474-10MG P2474-50MG
TCIAP2474-10MGEA 50 EUR
TCIAP2474-10MG TCIAP2474-50MG
PD-0173074 ≥95.0% (by HPLC)
PD-0173074
Formula: C₂₈H₄₁N₇O₃
Pto. de fusión: 86°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08705327
Núm. CAS: 219580-11-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3972f3de789629f579b32b13bc4282a8be07f7f&vid=d3972f3de789629f579b32b13bc4282a8be07f7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 18.00 to 19.50 %