2-Fenoxibenzaldehído ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2475-1G P2475-5G
TCIAP2475-1GEA 49 EUR
TCIAP2475-1G TCIAP2475-5G
2-Fenoxibenzaldehído ≥96.0% (por GC)
2-Fenoxibenzaldehído
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 153°C
Número MDL: MFCD00800666
Núm. CAS: 19434-34-5
EINECS: 243-061-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4abbfc708907e92904de62e3b216974d43636f4a&vid=4abbfc708907e92904de62e3b216974d43636f4a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %