2-Phenylethylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phenethylboronic acid
P2476-1G P2476-5G
TCIAP2476-1GEA 24 EUR
TCIAP2476-1G TCIAP2476-5G
2-Phenylethylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Phenylethylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₂
Pto. de fusión: 88°C
Número MDL: MFCD01631226
Núm. CAS: 34420-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fd87465fb361b8bbdf0e70e4a2963720f1bdad0&vid=4fd87465fb361b8bbdf0e70e4a2963720f1bdad0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 113.0 %