di-Potasio disulfito ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
P2480-25G P2480-500G
TCIAP2480-25GEA 16 EUR
TCIAP2480-25G TCIAP2480-500G
di-Potasio disulfito ≥97.0% (by titrimetric analysis)
di-Potasio disulfito
Formula: K₂O₅S₂
MW: 222.33 g/mol
Pto. de fusión: 190°C
Número MDL: MFCD00167605
Núm. CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Índice Merck: 14,07645
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb1876a2b8a3d9acca71314972f9dda08cafbcf&vid=ebb1876a2b8a3d9acca71314972f9dda08cafbcf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity min. 97.0 %