Pyrrolidine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2484-1G P2484-5G
TCIAP2484-1GEA 32 EUR
TCIAP2484-1G TCIAP2484-5G
Pyrrolidine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Pyrrolidine hydrobromide
Formula: C₄H₉N·HBr
Núm. CAS: 55810-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc5bf0d3b7e41948b427dca384c59221bf9e171&vid=5fc5bf0d3b7e41948b427dca384c59221bf9e171&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %