Pyrrolidine Hydriodide ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Pyrrolidinium iodide
P2486-1G
P2486-5G
TCIAP2486-1GEA
42
EUR
TCIAP2486-1G
TCIAP2486-5G
Pyrrolidine Hydriodide ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Pyrrolidine Hydriodide
Formula:
C₄H₉N·HI MW: 199,04 g/mol |
Núm. CAS:
45361-12-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |