Piperazine dihydriodide ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2492-1G
P2492-5G
TCIAP2492-1GEA
56
EUR
TCIAP2492-1G
TCIAP2492-5G
Piperazine dihydriodide ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Piperazine dihydriodide
Formula:
C₄H₁₀N₂·₂HI Pto. de fusión: 250°C |
Núm. CAS:
58464-47-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |