4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P2499-1G P2499-5G
TCIAP2499-1GEA 46 EUR
TCIAP2499-1G TCIAP2499-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid ≥98.0% (por GC)
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Número MDL: MFCD02682056
Núm. CAS: 16209-00-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e4613c5a472a8a9de5dc884aca1b95e1ecd08da&vid=0e4613c5a472a8a9de5dc884aca1b95e1ecd08da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %