Propylamine hydrobromide ≥97.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2502-1G P2502-5G
TCIAP2502-1GEA 18 EUR
TCIAP2502-1G TCIAP2502-5G
Propylamine hydrobromide ≥97.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Propylamine hydrobromide
Formula: C₃H₉N·HBr
Pto. de fusión: 182°C
Número MDL: MFCD30749306
Núm. CAS: 4905-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae4bff3ee6c3c96955076bb0e6e0737d37261c38&vid=ae4bff3ee6c3c96955076bb0e6e0737d37261c38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %