2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-2-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,4-Diphenyl-6-(9,9'-spirobi[9H-fluoren]-2-yl)-1,3,5-triazine
P2512-1G
P2512-200MG
TCIAP2512-1GEA
209
EUR
TCIAP2512-1G
TCIAP2512-200MG
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-2-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC)
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-2-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formula:
C₄₀H₂₅N₃ |
Número MDL:
MFCD30721570 Núm. CAS: 1207176-84-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |