Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioregular
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2513-100MG
P2513-500MG
TCIAP2513-100MGEA
197
EUR
TCIAP2513-100MG
TCIAP2513-500MG
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioregular
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Número MDL:
MFCD26958730 Núm. CAS: 125321-66-6 |
|
Resultados test especificaciones
Hole Mobility (mu FET) | min 0.10cm2/Vs (OTS Si/SiO2 substrate) |
Palladium | max. 100 ppm |
Molecular weight of number average | 27,000 to 45,000 |
Stereoregularity | min. 99.0 % |