4-Fenilpirimidina ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2525-1G P2525-5G
TCIAP2525-1GEA 47 EUR
TCIAP2525-1G TCIAP2525-5G
4-Fenilpirimidina ≥96.0% (by GC, titration analysis)
4-Fenilpirimidina
Formula: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Número MDL: MFCD00006111
Núm. CAS: 3438-48-0
EINECS: 222-345-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C