Pneumocandin B0 ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P2534-10MG
P2534-50MG
TCIAP2534-10MGEA
138
EUR
TCIAP2534-10MG
TCIAP2534-50MG
Pneumocandin B0 ≥96.0% (by HPLC)
Pneumocandin B0
Formula:
C₅₀H₈₀N₈O₁₇ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD28168025 Núm. CAS: 135575-42-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 9.50 to 11.50 % |