Potassium tricyanomethanide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P2538-1G P2538-5G
TCIAP2538-1GEA 85 EUR
TCIAP2538-1G TCIAP2538-5G
Potassium tricyanomethanide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Potassium tricyanomethanide
Formula: C₄KN₃
Pto. de fusión: 298°C
Número MDL: MFCD00058850
Núm. CAS: 34171-69-2
UN: 3439
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e990ac2e5a59a3f73c885b2744756c883a026f64&vid=e990ac2e5a59a3f73c885b2744756c883a026f64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %