Ácido 2-fenoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2539-1G
P2539-5G
TCIAP2539-1GEA
25
EUR
TCIAP2539-1G
TCIAP2539-5G
Ácido 2-fenoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-fenoxifenilborónico
Formula:
C₁₂H₁₁BO₃ Pto. de fusión: 114°C |
Número MDL:
MFCD01001592 Núm. CAS: 108238-09-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 98.0 to 109.0 % |