MES sal de sodio ≥85.0% para producción biofarmacéutica, purificado, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: 3-Morfolin-1-iletilsulfonato de sodio, MES-Na
4813-02EA 2493.23 EUR
4813-02 4813-06 4813-01
MES sal de sodio ≥85.0% para producción biofarmacéutica, purificado, J.T.Baker®
MES sal de sodio
Suitable for use in biopharmaceutical manufacturing applications.
Formula: C₆H₁₂NNaO₄S
MW: 217.22 g/mol
Número MDL: MFCD00065473
Núm. CAS: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥85.0%
Assay (C₆H₁₂NNaO₄S) ≥85.0 %
Appearance Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
pH of 1% Aqueous Solution at 25°C 8.9 - 10.1
Solubility Passes Test
Ultraviolet Absorbance of a 10% Aqueous Solution - 280 nm ≤0.03
Ultraviolet Absorbance of a 10% Aqueous Solution - 260 nm ≤0.05
Water (H₂O) ≤15.0 %