3-Phenylumbelliferone ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 7-Hydroxy-3-phenyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-3-phenylcoumarin, 7-Hydroxy-3-phenyl-2H-chromen-2-one

P2540-1G P2540-5G
TCIAP2540-1GEA 85 EUR
TCIAP2540-1G TCIAP2540-5G
3-Phenylumbelliferone ≥98.0% (por GC)
3-Phenylumbelliferone
Formula: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,242 g/mol
Número MDL: MFCD00037574
Núm. CAS: 6468-96-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR