Pentafluorobenzyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methacrylic acid Pentafluorobenzyl ester
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
P2546-5G P2546-25G
TCIAP2546-5GEA 131 EUR
TCIAP2546-5G TCIAP2546-25G
Pentafluorobenzyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Pentafluorobenzyl methacrylate
Formula: C₁₁H₇F₅O₂
MW: 266,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042329
Núm. CAS: 114859-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d36f51bc5d87082a8edfecc836457281d6061f1&vid=2d36f51bc5d87082a8edfecc836457281d6061f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %