Pemirolast potassium ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2547-1G P2547-5G
TCIAP2547-1GEA 149 EUR
TCIAP2547-1G TCIAP2547-5G
Pemirolast potassium ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Pemirolast potassium
Formula: C₁₀H₇KN₆O
Pto. de fusión: 317°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01690051
Núm. CAS: 100299-08-9
Índice Merck: 14,07078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f249258c7a3e83d7bdfcca0b4178dea61c0f16e&vid=4f249258c7a3e83d7bdfcca0b4178dea61c0f16e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %