Procarbazine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Isopropyl-4-[(2-methylhydrazino)methyl]benzamide, N-Isopropyl-4-((2-methylhydrazinyl)methyl)benzamide hydrochloride, Procarbazine HCl
P2550-100MG P2550-500MG
TCIAP2550-100MGEA 30 EUR
TCIAP2550-100MG TCIAP2550-500MG
Procarbazine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Procarbazine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₉N₃O·HCl
MW: 257,76 g/mol
Pto. de fusión: 226°C
Número MDL: MFCD00072082
Núm. CAS: 366-70-1
EINECS: 206-678-6
Índice Merck: 14,07758
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78c8708a7f2102c71e27e836f10be40ea1ab1f65&vid=78c8708a7f2102c71e27e836f10be40ea1ab1f65&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %