MES sal de sodio, ULTROL® biological buffer, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: 3-Morfolin-1-iletilsulfonato de sodio, MES-Na
475894-1 475894-100
475894-1EA 1060 EUR
475894-1 475894-100
MES sal de sodio, ULTROL® biological buffer, Millipore®
MES sal de sodio
These Zwitterionic buffers are useful in the pH range of 5.5 to 6.7 and has a pKa of 6.10 at 25°C
Has an absorbance of ≤0.05 (100 mM, H2O, 260 nM).
Formula: C₆H₁₂NNaO₄S
Número MDL: MFCD00065473
Núm. CAS: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2