9-Phenyl-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(9-phenylcarbazole-3-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 4-(9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)phenylboronic acid Pinacol ester, 9-Phenyl-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole
P2561-1G P2561-5G
TCIAP2561-1GEA 84 EUR
TCIAP2561-1G TCIAP2561-5G
9-Phenyl-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
9-Phenyl-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-9H-carbazole
Formula: C₃₀H₂₈BNO₂
MW: 445,37 g/mol
Número MDL: MFCD30187279
Núm. CAS: 1219956-30-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec73935b41cfac9976759e9043404f0bdb9f49d8&vid=ec73935b41cfac9976759e9043404f0bdb9f49d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C