2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
P2562-200MG
P2562-1G
TCIAP2562-200MGEA
83
EUR
TCIAP2562-200MG
TCIAP2562-1G
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₃₁H₂₇BO₂ |
Número MDL:
MFCD30187274 Núm. CAS: 1346007-05-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 214.0 to 218.0 deg-C |