PD 158780 ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P2567-10MG
P2567-50MG
TCIAP2567-10MGEA
111
EUR
TCIAP2567-10MG
TCIAP2567-50MG
PD 158780 ≥97.0% (by HPLC)
PD 158780
Formula:
C₁₄H₁₂BrN₅ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00942160 Núm. CAS: 171179-06-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 20.00 to 22.00 % |
Melting point | 174.0 to 178.0 deg-C |