9-Phenyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
P2571-200MG P2571-1G
TCIAP2571-200MGEA 85 EUR
TCIAP2571-200MG TCIAP2571-1G
9-Phenyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
9-Phenyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formula: C₃₀H₃₅B₂NO₄
MW: 495,23 g/mol
Núm. CAS: 1035631-57-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c476a1f9aeed28a05f63e8b182e51db9d6b74b2b&vid=c476a1f9aeed28a05f63e8b182e51db9d6b74b2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 235.0 to 240.0 deg-C