Parecoxib ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-[[4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)phenyl]sulphonyl]propionamide, N-((4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)phenyl)sulphonyl)propionamide
P2579-250MG P2579-50MG
TCIAP2579-250MGEA 317 EUR
TCIAP2579-250MG TCIAP2579-50MG
Parecoxib ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Parecoxib
This product is unavailable in the U.S.
Formula: C₁₉H₁₈N₂O₄S
MW: 370,42 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08141856
Núm. CAS: 198470-84-7
Índice Merck: 14,07036
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C