5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4-amine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5'-Phenyl-m-terphenyl-4-amine
P2589-1G P2589-5G
TCIAP2589-1GEA 83 EUR
TCIAP2589-1G TCIAP2589-5G
5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4-amine ≥98.0% (by HPLC)
5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4-amine
Formula: C₂₄H₁₉N
MW: 321.42 g/mol
Número MDL: MFCD22581309
Núm. CAS: 343239-58-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C