Pyridine-2-carboxamidoxime ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2590-25G
P2590-5G
TCIAP2590-25GEA
113
EUR
TCIAP2590-25G
TCIAP2590-5G
Pyridine-2-carboxamidoxime ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Pyridine-2-carboxamidoxime
Formula:
C₆H₇N₃O |
Número MDL:
MFCD00085159 Núm. CAS: 1772-01-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |