N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2591-1G
P2591-5G
TCIAP2591-1GEA
22
EUR
TCIAP2591-1G
TCIAP2591-5G
N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide
Formula:
C₆H₇N₃O |
Número MDL:
MFCD00125873 Núm. CAS: 1594-57-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 203.0 to 207.0 deg-C |