Psoralidin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3,9-Dihydroxy-2-(3-methylbut-2-en-1-yl)-6H-benzofuro[3,2-c]chromen-6-one
P2605-100MG
P2605-25MG
TCIAP2605-100MGEA
263
EUR
TCIAP2605-100MG
TCIAP2605-25MG
Psoralidin ≥98.0% (by HPLC)
Psoralidin
Formula:
C₂₀H₁₆O₅ MW: 336,3 g/mol Pto. de fusión: 315°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD10566617 Núm. CAS: 18642-23-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |