Propoxybenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phenyl propyl ether
P2607-25ML P2607-5ML
TCIAP2607-25MLEA 289 EUR
TCIAP2607-25ML TCIAP2607-5ML
Propoxybenzene ≥98.0% (por GC)
Propoxybenzene
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136.19 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de fusión: –28°C
Número MDL: MFCD00039935
Núm. CAS: 622-85-5
EINECS: 210-756-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %