Spautin-1 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
P2613-10MG P2613-50MG
TCIAP2613-10MGEA 116 EUR
TCIAP2613-10MG TCIAP2613-50MG
Spautin-1 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Spautin-1
Formula: C₁₅H₁₁F₂N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16962292
Núm. CAS: 1262888-28-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C