Pregna-4,6-diene-3,20-dione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: DELTA6-Progesterone, 6-Dehydroprogesterone
P2623-1G P2623-5G
TCIAP2623-1GEA 75 EUR
TCIAP2623-1G TCIAP2623-5G
Pregna-4,6-diene-3,20-dione ≥98.0% (por GC)
Pregna-4,6-diene-3,20-dione
Formula: C₂₁H₂₈O₂
MW: 312,45 g/mol
Número MDL: MFCD00199858
Núm. CAS: 1162-56-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D 140 to 155 deg (C=1, EtOH)