1,4-Phenylene bis(1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylate) ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Bis(1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid) 1,4-Phenylene ester, TAHQ
P2625-25G
P2625-5G
TCIAP2625-25GEA
496
EUR
TCIAP2625-25G
TCIAP2625-5G
1,4-Phenylene bis(1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylate) ≥95.0% (by titrimetric analysis)
1,4-Phenylene bis(1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylate)
Formula:
C₂₄H₁₀O₁₀ MW: 458,33 g/mol |
Número MDL:
MFCD00516832 Núm. CAS: 2770-49-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 93.0 area% |
Purity (Morpholine Method) | min. 95.0 % |