Potassium Butyltrifluoroborate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium butyltrifluoroborate
P2626-1G
P2626-5G
TCIAP2626-1GEA
29
EUR
TCIAP2626-1G
TCIAP2626-5G
Potassium Butyltrifluoroborate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Potassium Butyltrifluoroborate
Formula:
C₄H₉BF₃K MW: 164.02 g/mol |
Número MDL:
MFCD08276805 Núm. CAS: 444343-55-9 UN: 3261 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Gravimetric) | min. 98.0 % |