Potassium ethyltrifluoroborate ≥97.0% (W)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2628-1G
P2628-5G
TCIAP2628-1GEA
72
EUR
TCIAP2628-1G
TCIAP2628-5G
Potassium ethyltrifluoroborate ≥97.0% (W)
Potassium ethyltrifluoroborate
Formula:
C₂H₅BF₃K |
Número MDL:
MFCD04112713 Núm. CAS: 882871-21-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Gravimetric) | min. 97.0 % |