2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2632-1G P2632-5G
TCIAP2632-1GEA 97 EUR
TCIAP2632-1G TCIAP2632-5G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (por GC)
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,24 g/mol
Pto. Ebullición: 245°C
Número MDL: MFCD00219254
Núm. CAS: 4105-21-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C