Potasio (3-bromofenil)trifluoroborato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate, (3-Bromophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
P2646-1G P2646-5G
TCIAP2646-1GEA 38 EUR
TCIAP2646-1G TCIAP2646-5G
Potasio (3-bromofenil)trifluoroborato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Potasio (3-bromofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₄BBrF₃K
MW: 262.91 g/mol
Número MDL: MFCD02093977
Núm. CAS: 374564-34-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C