Potasio (4-clorofenil)trifluoroborato ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Chlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-chlorophenyl)trifluoroborate
P2654-25G P2654-5G
TCIAP2654-25GEA 229 EUR
TCIAP2654-25G TCIAP2654-5G
Potasio (4-clorofenil)trifluoroborato ≥98.0% (by HPLC)
Potasio (4-clorofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₄BClF₃K
MW: 218.45 g/mol
Número MDL: MFCD04115770
Núm. CAS: 661465-44-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %