Potasio (2-naftaleno)trifluoroborato ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Potassium 2-Naphthalenetrifluoroborate, (2-Naphthalene)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(naphthalen-2-yl)borate, Potassium trifluoro(2-naphthalenyl)borate
P2655-25G P2655-5G
TCIAP2655-25GEA 302 EUR
TCIAP2655-25G TCIAP2655-5G
Potasio (2-naftaleno)trifluoroborato ≥98.0% (by HPLC)
Potasio (2-naftaleno)trifluoroborato
Formula: C₁₀H₇BF₃K
MW: 234.07 g/mol
Número MDL: MFCD06659941
Núm. CAS: 668984-08-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %