2,2'-(1,4-Phenylene)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-one) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(4H-benzo[d][1,3]oxazin-4-one)
P2656-25G P2656-5G
TCIAP2656-25GEA 155 EUR
TCIAP2656-25G TCIAP2656-5G
2,2'-(1,4-Phenylene)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-one) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,2'-(1,4-Phenylene)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-one)
Formula: C₂₂H₁₂N₂O₄
MW: 368,35 g/mol
Número MDL: MFCD00356293
Núm. CAS: 18600-59-4
EINECS: 418-280-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %