1-Phenyl-3-(p-tolyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Phenyl-3-(p-tolyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
P2657-200MG P2657-1G
TCIAP2657-200MGEA 22 EUR
TCIAP2657-200MG TCIAP2657-1G
1-Phenyl-3-(p-tolyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
1-Phenyl-3-(p-tolyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₇H₁₄N₂O
MW: 262,31 g/mol
Número MDL: MFCD00744772
Núm. CAS: 36640-52-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C