5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2658-1G
P2658-5G
TCIAP2658-1GEA
119
EUR
TCIAP2658-1G
TCIAP2658-5G
5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Formula:
C₈H₈N₄ |
Número MDL:
MFCD00086332 Núm. CAS: 4922-98-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 188.0 to 192.0 deg-C |