4-Phenoxybenzylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Phenoxyphenyl)methanamine
P2664-25G P2664-5G
TCIAP2664-25GEA 253 EUR
TCIAP2664-25G TCIAP2664-5G
4-Phenoxybenzylamine ≥98.0% (por GC)
4-Phenoxybenzylamine
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Número MDL: MFCD01310836
Núm. CAS: 107622-80-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %