Pirodavir ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P2665-10MG P2665-50MG
TCIAP2665-10MGEA 126 EUR
TCIAP2665-10MG TCIAP2665-50MG
Pirodavir ≥95.0% (by HPLC)
Pirodavir
Formula: C₂₁H₂₇N₃O₃
Pto. de fusión: 125°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00866965
Núm. CAS: 124436-59-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.50 to 12.30 %