3-(2-Pyridyldithio)propionic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Pyridin-2-yldisulphanyl)propanoic acid, 3-(2-Pyridyldithio)propanoic acid, PDTP
P2668-1G P2668-5G
TCIAP2668-1GEA 202 EUR
TCIAP2668-1G TCIAP2668-5G
3-(2-Pyridyldithio)propionic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
3-(2-Pyridyldithio)propionic acid
Formula: C₈H₉NO₂S₂
MW: 215,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD18252554
Núm. CAS: 68617-64-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C