Palmitoylethanolamide ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: PEA, N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, Palmidrol

P2670-5G P2670-25G
TCIAP2670-5GEA 66 EUR
TCIAP2670-5G TCIAP2670-25G
Palmitoylethanolamide ≥98.0% (por GC)
Palmitoylethanolamide
Formula: C₁₈H₃₇NO₂
MW: 299.499 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00020562
Núm. CAS: 544-31-0
EINECS: 208-867-9
Índice Merck: 14,06995
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c471af490a21fdc541bfed75906cfb29586d2e1f&vid=aecf6af3dfb67c55f5ab00fa0ba510f1bf022d5c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR