Phenyl-p-benzoquinone ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2674-1G P2674-5G
TCIAP2674-1GEA 25 EUR
TCIAP2674-1G TCIAP2674-5G
Phenyl-p-benzoquinone ≥96.0% (por GC)
Phenyl-p-benzoquinone
Formula: C₁₂H₈O₂
Número MDL: MFCD00001599
Núm. CAS: 363-03-1
EINECS: 206-654-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C