Potassium trifluoro(2-fluoropyridin-3-yl)borate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium 2-Fluoropyridine-3-trifluoroborate
P2675-1G
P2675-5G
TCIAP2675-1GEA
77
EUR
TCIAP2675-1G
TCIAP2675-5G
Potassium trifluoro(2-fluoropyridin-3-yl)borate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Potassium trifluoro(2-fluoropyridin-3-yl)borate
Formula:
C₅H₃BF₄NK MW: 202,99 g/mol |
Número MDL:
MFCD09993002 Núm. CAS: 1111732-91-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |